Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™
Click to view available options
Tipo de tapón:
Doble posición
No incluida
Material:
Poliestireno
Poliestireno estéril
Resina de polipropileno USP clase VI
Resina de polipropileno USP clase VI estéril
Cantidad de embalaje:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
Color:
Natural
Transparente
Pakningsstørrelse:
paquete de 1000
paquete de 500
Beskrivelse
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 14 mL
- Fabricados en EE. UU.
Tekniske data
Tekniske data
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | Doble posición |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion