Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674092
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Doble posición
No incluida
Material:
Poliestireno
Poliestireno estéril
Resina de polipropileno USP clase VI
Resina de polipropileno USP clase VI estéril
Cantidad de embalaje:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
Color:
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Tipo de tapón Material Cantidad de embalaje Color unitSize
16674092 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16644092 Doble posición Resina de polipropileno USP clase VI 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16624092 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16634092 Doble posición Poliestireno 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Transparente paquete de 1000
16614092 No incluida Poliestireno 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Transparente paquete de 1000
16654092 No incluida Poliestireno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Transparente paquete de 1000
16604102 Doble posición Resina de polipropileno USP clase VI estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16684092 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16624102 Doble posición Resina de polipropileno USP clase VI estéril 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16694092 Doble posición Poliestireno estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Transparente paquete de 1000
16664092 No incluida Poliestireno estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Transparente paquete de 1000
16614102 Doble posición Poliestireno estéril 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Transparente paquete de 500
12 options
Código de producto. 16674092
Marca: Labcon 35263500009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For cell culture and general laboratory use
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Con paredes extragruesas para evitar roturas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Capacidad: 14 mL
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 17 mm
RCF máx. 3000 RCF
Tipo de producto Tubo de fondo redondo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo de tapón No incluida
Color Natural
Longitud (métrico) 100 mm
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Desechables
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Cantidad de embalaje 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
Cantidad 125 tubos/bolsa
Para utilizar con (equipo) Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Línea de productos SuperClear
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 14 mL
Embalaje a granel 125
Cierre incluido No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.