Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™
Description
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 14 mL
- Fabricados en EE. UU.
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| RCF máx. | 3000 RCF |
| Tipo de producto | Tubo de fondo redondo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | No incluida |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI estéril |
| Desechables | Sí |
| Show More |