Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 2,0 ml
Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
Marca: Labcon 3661-870-000-9
Detalles adicionales : Peso : 8.16470kg
Descripción
- Tubos para microcentrífuga
- Tapón de rosca
- Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.