Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 2,0 ml
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Envase:
50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja
500 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
Descripción
- Tubos para microcentrífuga
- Tapón de rosca
- Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Unattached in separate bag |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2,0 ml |
| Color | Natural |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Envase | 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja |
| Volumen (métrico) | 2,0 ml |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Mostrar más |