Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16614012
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2,0 mL
2,0 ml
Estilo de tapón:
Tapones acoplados
Tapones conectados extra grandes
Tapón a presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 16614012
Marca: Labcon 30228000009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
  • Tubos de microcentrífugas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Alta centrifugación
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones acoplados
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 1000/bolsa resellable y 10 bolsas/caja
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear
Graduated Sí
RCF máx. RCF 35.000