Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ con tapones de rosca elastomérica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16684112
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Tubo cónico
Tubo independiente
Volumen (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Tipo de producto Volumen (métrico) unitSize
16684112 No estéril Tubo independiente 2 mL paquete de 500
17507926 No estéril Tubo independiente 0,5 mL paquete de 500
17517926 Estéril Tubo independiente 0,5 mL paquete de 500
17537926 Estéril Tubo independiente 1,5 mL paquete de 500
17527926 No estéril Tubo independiente 1,5 mL paquete de 500
17577916 Estéril Tubo independiente 2 mL paquete de 500
17597916 Estéril Tubo cónico 0,5 mL paquete de 500
17587916 No estéril Tubo cónico 0,5 mL paquete de 500
17567916 Estéril Tubo cónico 1,5 mL paquete de 500
17557916 No estéril Tubo cónico 1,5 mL paquete de 500
17557926 Estéril Tubo cónico 2 mL paquete de 500
17547926 No estéril Tubo cónico 2 mL paquete de 500
12 options
Código de producto. 16684112
Marca: Labcon™ 36238700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de microcentrífugas con tapones de rosca planos.
  • Tapones planos con junta elastomérica integral
  • El tapón incluye una superficie de agarre suave, graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Formato En bolsa
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Altura (métrico) 44,5 mm
Envase 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas, 10 bolsas/caja
Volumen (métrico) 2 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperClear
Graduated Sí
RCF máx. 20.000 RCF
Diámetro (métrico) 10.4 mm
Tipo de producto Tubo independiente