Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ con tapones de rosca elastomérica
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Tubo cónico
Tubo independiente
Volumen (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Tapones planos con junta elastomérica integral
- El tapón incluye una superficie de agarre suave, graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Material | Resina de polipropileno |
| Formato | En bolsa |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Altura (métrico) | 44,5 mm |
| Envase | 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas, 10 bolsas/caja |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| Mostrar más |