Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ con tapones de rosca elastomérica
Código de producto. 17567916
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Tubo cónico
Tubo independiente
Volumen (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 17567916
Marca: Labcon™ 36138750009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubos de microcentrífugas con tapones de rosca planos.
  • Tapones planos con junta elastomérica integral
  • El tapón incluye una superficie de agarre suave, graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Formato En bolsa
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Altura (métrico) 44,8 mm
Envase 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas, 10 bolsas/caja
Volumen (métrico) 1,5 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Esterilidad Estéril
Línea de productos SuperClear
Graduated Sí
RCF máx. RCF 20.000
Diámetro (métrico) 10.4 mm
Tipo de producto Tubo cónico