Learn More
Labcon™ Tubos de recogida y transporte de muestras SuperClear™
Código de producto. 30058131
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30058131 5 mL paquete de 1000
30058130 10 mL paquete de 1000
2 options
Código de producto. 30058131
Marca: Labcon™ 38138750009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes are leakproof, freestanding tubes. Meet the IATA and U.S. DOT 95kPa performance specifications legally required when shipping samples by ground or air. Suitable for use in medical, diagnostic and research labs.
  • Specimen Collection and Transport Tube
  • Labcon; SuperClear™
  • Cap with integral molded elastomeric seal (for articles supplied with caps)
  • Includes molded graduations and writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Polypropylene USP Class VI resin; Centrifuging to 12,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Made in USA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
Tipo de producto Transport Tube (Self-Standing)
Color del tapón Teal
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 5 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Material Polypropylene (Medical Grade)
Estilo de rosca Externo
Para utilizar con (aplicación) Specimen Collection, Transport Tubes
Para utilizar con (equipo) -80°C freezers, fridges, centrifuges
Altura (imperial) 60.2 mm
Graduaciones Every mL
Incluye Tubes and caps separately
N.º por caja 1000
Configuración del paquete 2 bags of 500 tubes and 2 bags of 500 caps each
N.° por paquete 500
Forma Cylindrical
Sin ARNasa Yes
Esterilidad Estéril
Desechables Single-use
Fuerza máx. 12,000 x g
Graduated Sí
Cierre incluido No
Material del cierre Polietileno
Sin ADNasa Yes
Altura (métrico) 60.2 mm
Tipo de tapón Screw cap with integral molded elastomeric seal
Fit for Purpose Sterile