Learn More
Cytiva Columnas Tricorn™ preempaquetadas con Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
Para cromatografía de exclusión por tamaño y análisis de proteínas con pesos moleculares entre 10.000 y 600.000. Las columnas Tricorn™ Cytiva Lifescience™ preempaquetadas con Superdex™ 200 Increase 10/300 GL están diseñadas para la purificación preparativa a pequeña escala.
Marca: Cytiva 28990944
2644.69 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.35460kg
Descripción
- Para purificación preparativa a pequeña escala (de 25 a 500 μl) y para fines analíticos, adecuados para anticuerpos
- Permite la caracterización de proteínas, el análisis agregado de anticuerpos, el análisis de homogeneidad de tamaño de proteínas de membrana o las interacciones proteína-proteína.
- Preempaquetadas con medios Superdex 200 Increase
- Compuesto de agarosa de flujo alto entrecruzada y matriz de base de dextrano para caudales altos
- Tamaño de gránulo más pequeño de promedio 8,6 μm para una mayor resolución
- Caudal: <1,80 ml/min1
- Volumen del lecho Aproximadamente 24 ml
- Columna 1.D.: 10mm
- Las columnas se suministran con dos conectores macho de apriete manual de 1,52 mm (1/16 pulgadas) para la conexión a AKTA™ u otro sistema
Especificaciones
De 25 a 500 μl | |
Superdex Pre-packed Column | |
Purificación y análisis preparativos a pequeña escala (de 25 a 500 μl) | |
Agarosa y dextrano entrecruzados |