Learn More
Cytiva Columna preenvasada SEC GL Superdex 30 Increase Precision 3.2/300
Código de producto. 15739140 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15739140
Marca: Cytiva 29219758
Diseñado para alta resolución en purificación y análisis de preparativos a pequeña escala para volúmenes de muestra de hasta 500 μL
  • Sustitución de las columnas de péptidos Superdex
  • Tiempo de ejecución reducido con resolución mantenida para ahorrar tiempo o aumentar el rendimiento
  • Mayor resolución para mejorar la pureza de las proteínas y los datos de análisis
  • Mayor consistencia de lote a lote para
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Caudal 0,075 ml/min1
Tamaño de partículas ∼ 9 μm1
Volumen del lecho 2.4mL
Tipo de producto Superdex Pre-packed Column
Diámetro interior (métrico) 3,2mm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de alta resolución a pequeña escala y análisis de pequeñas biomoléculas con Mr ˜ 100 a ˜ 7000, como péptidos
Material Tubo de columna: Vidrio de borosilicato; soporte de lecho: Titanio
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Frita
Envase Superdex Increase
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 30 Increase 3.2/300
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.