Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de exclusión de tamaño Superdex 30 PG preempaquetados en columna HiLoad 26/600
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
:
Columna DI: 26 mm
Descripción
Includes
Herramienta de desmontaje, rejilla de soporte, anillo de red (10 μ m), anillo tórico, tapones de tope e instrucciones.
- Separación de alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación.
- Alto rendimiento a altos caudales
- Preenvasado: para un uso práctico y listo para usar y resultados reproducibles.
- Separación de proteínas escalable: Amplíe fácilmente las separaciones a los niveles de producción.
- Flujos de trabajo integrados – 1/16 conexiones para una conexión cómoda con sistemas de purificación de proteínas ÄKTA.
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | < 2,6 ml/min. |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Volumen del lecho | 320 ml |
| Tipo de producto | Superdex Pre-packed Column |
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Material | Grado de preparación Superdex 30 |
| Presión máxima | 3 Bar [0,3 MPa] (42 psi) |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Incluye | Herramienta de desmontaje, rejilla de soporte, anillo de red (10 μm), anillo tórico, tapones de tope e instrucciones. |
| Envase | De 1 a 320 ml |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiLoad 26/600 Superdex 30 pg
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction