Learn More
Cytiva Columna preempaquetada de aumento Superdex 75, 10/300 GL
Utilice estas columnas en la purificación preparativa, así como para la caracterización y el análisis de proteínas con pesos moleculares de entre Mr 3000 y 70 000, como las proteínas marcadas como recombinantes. Las columnas preempaquetadas Cytiva HisTrap™ excel cuentan con tolerancia a la utilización repetida de procedimientos de limpieza a un pH alto, lo que asegura una larga vida útil de la columna y minimiza la contaminación cruzada.
Marca:  Cytiva 29148721
2641.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15579244
  • 2865.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Hasta un 50 % más de resolución en comparación con su antecesor Superdex 75, para mejorar la pureza y los resultados de análisis
  • Tiempo de ejecución reducido a un tercio en comparación con su antecesor Superdex 75, con resolución mantenida para resultados más rápidos
  • Uso versátil uso en aplicaciones analíticas y preparativas, especialmente con proteínas marcadas como recombinantes
  • La tolerancia a procedimientos repetidos de limpieza agresiva a un pH alto garantiza una larga vida útil de la columna y minimiza la contaminación cruzada
  • Mayor uniformidad entre lotes en comparación con su antecesor Superdex 75
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía de exclusión por tamaño de alta resolución (SEC) en pequeña escala (volumen de la muestra de 25 a 500 μl)
∼ 24 ml
De 4 °C a 30 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol