Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS
Código de producto. 12914005
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
20 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
1,8 mm
Grosor de película:
0,18 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12914005
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La columna para GC SGE BP5 para MS es una columna de silfenileno optimizado para análisis por MS de uso general
  • Perfecta para análisis de GCMS del 5 %
  • Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS de uso general
Especificaciones
Temperatura máxima 350 °C
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis 5 % GC-MS
Intervalo de temperatura De - 40 °C a + 330/350 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material 5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo