Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión SuperFrost Plus™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Naranja
Rosa
Verde
Estilo de esquina:
Recortada
Tradicional
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Descripción
- Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
- Ahorro de dinero en adhesivos caros
- Revestimiento uniforme y fiable
- Pérdida mínima de muestras
- Acción adhesiva fiable y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Tipo | Portaobjetos de adhesión |
| Color | Azul |
| Estilo de esquina | Tradicional |
| Cantidad | 72/paq. |