Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión SuperFrost Plus™
Código de producto. p-7112218 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Naranja
Rosa
Verde
Estilo de esquina:
Recortada
Tradicional
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. 10149870
Marca: Epredia™ J1800AMNZ
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimiza la pérdida de tejido durante la tinción rápida, lo que se traduce en tiempos de espera rápidos y una reducción de los riesgos asociados con la pérdida de tejido y la repetición de pruebas. Los portaobjetos Epredia™ SuperFrost Plus congelados de forma segura y fijados en formol, sujetan secciones de tejido integradas con parafina así como preparaciones citológicas.
  • Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
  • Ahorro de dinero en adhesivos caros
  • Revestimiento uniforme y fiable
  • Pérdida mínima de muestras
  • Acción adhesiva fiable y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Edges 90°, esmerilado
Tipo Portaobjetos de adhesión
Color Blanca
Estilo de esquina Tradicional
Cantidad 72/paq.