Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™, esmerilado 90°
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Rosa
Verde
Cantidad:
50/caja, 2,000 en embalaje exterior
50/caja, 2000 en embalaje exterior
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
- El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
- Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
- Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Grosor (métrico) | 1mm |
| Color | Verde |
| Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Cantidad | 50/caja, 2,000 en embalaje exterior |
| Superficie de escritura | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 76 × 26 mm |