Learn More
Cytiva Superloop™ Glass Tubes
Replacement part for Superloop™ assemblies. Cytiva Superloop™ Glass Tubes are graduated borosilicate tubes with thread and groove for use in either 10mL or 50mL Superloops.
516.00€ - 759.00€
Especificaciones
Tipo | Tubo de vidrio de repuesto |
---|---|
Modelo | Graduados, con rosca y ranura |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía líquida |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11320122
|
Cytiva
19516501 |
Para Superloop de 50 ml |
516.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11330122
|
Cytiva
19-7593-01 |
Para Superloop de 10 ml |
759.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Superloop™ allows the introduction of large sample volumes into a pressurized fluid system. It replaces a simple sample loop.- Replacement 10mL or 50mL glass tube with thread and groove
- Made of borosilicate glass
- Tube has a graduated scale of 1mL increments
- Used together with the Injection Valve MV-7 or INV-907
Especificaciones
Tubo de vidrio de repuesto | |
Graduados, con rosca y ranura | |
Vidrio de borosilicato | |
Para cromatografía líquida |