Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras SuperNuova+™
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
Marca: Thermo Scientific™ HP88850195
Descripción
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ SuperNuova+™ proporciona un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo. Las unidades están disponibles en dos tamaños, incluido un modelo multiposición con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
Diseño intuitivo
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
- Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
- Incluye: Sonda de temperatura PT100, varilla y pinzas
Tecnología avanzada
- Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Garantía:
Garantía de 3 año
Especificaciones
16,2 x 11,3 x 4 pulg (41,1 x 28,7 x 10,2cm) | |
cCSAus, CE | |
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China | |
230 V | |
Cerámica | |
Temperatura ambiente de hasta 400 °C | |
16,2 in | |
11,3 in | |
41,1 cm | |
28,7 cm | |
50/60 Hz |
Placa caliente | |
LED | |
Cuadrada | |
3 años | |
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg) | |
4 pulg | |
16 lb | |
10,2 cm | |
7,3 kg | |
230 V, 50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.