Learn More
Invitrogen™ Kit de síntesis de cDNA SuperScript™ IV CellsDirect™
Optimizado para la síntesis de la primera cadena de ADNc directamente a partir de un lisado de células de mamíferos sin primer aislamiento de ARN. La lisis celular y la transcripción inversa se realizan en el mismo tubo, y la primera cadena de ADNc resultante está listo para su uso en la clonación, PCR y qPCR.
638.00€ - 5360.00€
Especificaciones
Formato | Kit |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | 10 min |
Técnica | Transcripción reversa |
Características ecológicas | Menos peligroso, menos residuos |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16643873
|
Invitrogen™
11750150 |
50 reacciones |
638.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16653873
|
Invitrogen™
11750350 |
500 reacciones |
5360.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las características del kit SuperScript™ IV incluyen:
- Compatible con una amplia gama de tipos de células de mamíferos cultivados bajo diferentes condiciones de tratamiento
- El formato de un solo tubo minimiza la pérdida de reactivos, la pérdida de muestras y el tiempo de manipulación
- El volumen total de lisado puede usarse en la reacción de síntesis de la primera cadena del ADNc, donde proporciona un mayor rendimiento con un número limitado de células y permite la detección de transcripciones raras
- ADNc de máxima calidad generado para su uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo clonación, PCR y qPCR
- El protocolo sencillo tarda unos 37 minutos
- Compatible con las mezclas maestras para qPCR TaqMan™ y SYBR verde de varios fabricantes
- Rendimiento optimizado para 1–10.000 células por muestra; resultados equivalentes a los del ARN purificado
El kit de síntesis de ADNc SuperScript™ IV CellsDirect incluye transcriptasa inversa SuperScript™ IV. Algunas de las características de esta enzima son:
- Actividad de ARNasa H reducida
- Estabilidad térmica de la jeringa
- Alto rendimiento de ADNc en la reacción de síntesis de primera cadena, para mayor sensibilidad y mejor detección de transcripciones raras
- Mayor tolerancia a varios inhibidores de la RT
La transcriptasa inversa SuperScript™ IV es la mejor opción para todas las aplicaciones de RT-PCR y qRT-PCR. Mutación de MMLV exclusiva con una resistencia y fiabilidad superiores en las reacciones de RT. Se ha mejorado significativamente sobre la transcriptasa inversa SuperScript™ III en resistencia a inhibidores, procesividad y velocidad de reacción, mientras retiene todos los beneficios de la enzima anterior, incluyendo la mayor termoestabilidad, la síntesis de ADNc de longitud completa altamente eficaz y la menor actividad de la ARNasa.
Cómo funciona
En la RT-PCR tradicional, el ARN se aísla primero de las células en un procedimiento que requiere mucho tiempo y puede llevar a una pérdida de material. Con el kit de síntesis de ADNc CellsDirect SuperScript™ IV, las células se lisan y el ADNc se genera a partir del lisado en un único tubo con un manejo mínimo y sin pérdida de muestra. El tratamiento con DNasa I es un paso opcional y puede usarse para eliminar el ADN genómico antes de la síntesis de primera cadena. Este kit se ha optimizado para muestras de células pequeñas, que van desde las 10.000 células hasta una sola célula.
Especificaciones
Kit | |
10 min | |
Menos peligroso, menos residuos | |
SuperScript IV | |
Hielo seco | |
Primera cadena de ADNc | |
Transcripción reversa |
Alto | |
Transcripción reversa | |
de 50 °C | |
Reducido | |
RT-PCR, PCR en tiempo real (PCRq) | |
Componentes premezclados | |
Células |