Learn More
Invitrogen™ Sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV
Código de producto. p-6539085
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with ezDNase
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
200 tests
50 reacciones
Código de producto. 15327696
Marca: Invitrogen™ 18091050
Edge
Optimizado para la síntesis de ADNc de primera cadena a partir de poli(A)+ purificado o ARN total.
El kit incluye la transcriptasa inversa (RT) SuperScript™ IV, una mutación de MMLV patentada que produce una síntesis de ADNc sólida y fiable en reacciones de RT. El sistema de síntesis SuperScript IV ha mejorado ostensiblemente en comparación con el sistema basado en SuperScript III en resistencia al inhibidor, capacidad de procesamiento y velocidad de reacción, al tiempo que conserva todas las ventajas del sistema anterior, incluido el aumento de la termoestabilidad, la síntesis de ADNc de longitud completa altamente eficaz y la reducción de la actividad de ARNasa. El sistema SuperScript IV está diseñado para proporcionar una síntesis de ADNc fiable, consistente y rápida en presencia de inhibidores que se encuentran en una amplia variedad de muestras que hacen que otros RT actualmente disponibles funcionen de forma ineficiente.
El sistema de síntesis de primera cadena SuperScript IV contiene todos los componentes necesarios para las reacciones de RT, además de un gen de control adicional y primers, y proporciona la flexibilidad necesaria para personalizar la preparación de la RT para ajustarse a las necesidades de su aplicación. El sistema de síntesis SuperScript IV es la mejor opción para combinar rendimiento y flexibilidad en aplicaciones de RT-PCR. Se recomienda para todas las aplicaciones de RT-PCR, especialmente cuando la reproducibilidad y fiabilidad es la principal preocupación y cuando los inhibidores de la muestra de ARN pueden interferir con la síntesis de ADNc, lo que provocaría sesgos en los estudios de expresión génica.
Entre las características de este sistema de síntesis de primera cadena SuperScript IV se incluyen:
  • Mejora significativa de la resistencia a una gran variedad de inhibidores que pueden interferir con la síntesis de ADNc
  • Síntesis de ADNc sólida y específica en una amplia gama de tipos de muestras
  • Una reacción más rápida de la transcriptasa inversa que reduce el tiempo de incubación de >50 min a 10 min
  • Capacidad de procesamiento significativamente mejor en comparación con la RT SuperScript III
Fuente enzimática
Purificada a partir deE. coli que expresa el gen pol de M-MLV, modificada para aumentar la termoestabilidad y la semivida, la procesividad, la resistencia a los inhibidores y para reducir la actividad de la ARNasa H.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de endodeoxyribonucleasa, exodeoxyribonucleasa y ribonucleasa; y rendimiento y longitud del producto de ADNc.
Definición de la unidad
Una unidad de superíndice IV RT es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmolo de desoxirribonucleótido en el material ácido precipitable en 10 min a 37°C utilizando poli(A) oligo(DT)12-18 como plantilla/primer.
Condiciones de reacción unitarias
50 mm Tris-HCl (pH 8.3), 4 mm MgCl2, 10 mm DTT, 50 mm KCl, 0.5 mm dTTP, 0.4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0.4 mm poli(A) oligo (DT)12-18 y enzima en 20 μl durante 10 min a 37°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Oligo(dT)20 (50 μm), 50 μl
Hexámeros aleatorios (50 ng/μl), 250 μl
Tampón de RT 5X, 1 ml
0,1 m de DTT, 250 μl
10 mm de mezcla de dNTP, 250 μl
RT SuperScript™ IV (10 000 unidades en total a 200 U/μl), 50 μl
Inhibidor de ribonucleasa (40 U/μl), 100 μl
ARNasa H de E. coli (2 U/μl), 50 μl
Agua tratada con DEPC, 1,2 ml
ARN HeLa total (10 ng/μl), 20 μl
Cebador de control sentido (10 μm), 25 μl
Cebador de control antisentido (10 μm), 25 μl
Almacenar todos los componentes entre -5 y -30 °C.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 10 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 50 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript IV
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 12,3 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SuperScript IV First-Strand Synthesis System
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol