Learn More
Invitrogen™ Sistema de RT-PCR SuperScript™ IV de un paso
Código de producto. 15814182
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with ezDNase
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
25 reacciones
cada uno
Código de producto. 15814182
Marca: Invitrogen™ 12594025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
Permite una RT-PCR más rápida y mejor.
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
El sistema de RT-PCR de un paso Invitrogen ™SuperScript™ IV combina la transcriptasa inversa (RT) Invitrogen™SuperScript™ IV de alta procesividad y la ADN polimerasa Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ de alta fidelidad para proporcionar un rendimiento de RT-PCR de un paso sin precedentes. Con esta práctica formulación en un solo paso, puede realizar tanto la síntesis de ADNc a partir de ARN total o ARNm como la amplificación de PCR en un solo tubo, utilizando primers específicos de genes.
  • Mecanismo de activación bifásico de inicio en caliente para una alta especificidad, rendimiento y configuración a temperatura ambiente
  • Rendimiento superior con sensibilidad de hasta 0,01 pg de ARN, longitud objetivo de hasta 13,8 kb y protocolo RT-PCR de un paso más rápido
  • Detección fiable de objetivo incluso con muestras de ARN de pureza subóptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla SuperScript IV RT (12,5 μl)
• Mezcla maestra de RT-PCR 2X Platinum SuperFi (625 μl)
• Agua sin nucleasas (1,25 ml)
Almacenar a –20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa Platinum SuperFi
Velocidad de reacción 10 min
Técnica RT-PCR de 1 pasos
Temperatura óptima de reacción De 45 °C a 60 °C
Cantidad Each
Transcriptasa inversa SuperScript IV
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final PCR amplificada, ADNc
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 25 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 14 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only