Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Description
Includes
(200 μl) RT SuperScript™ III, RNaseOUT™, un inhibidor de ribonucleasa recombinante, una proteína auxiliar exclusiva, cebadores aleatorios, MgCl2 y dNTP.
La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ es una premezcla de transcriptasa inversa sólida que contiene todo lo necesario para la transcripción inversa (RT) en un tubo. La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ (entrada variable, salida lineal) empareja nuestra probada transcriptasa inversa SuperScript™ III con un tampón mejorado y el inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT™ para ofrecer una síntesis de la primera cadena fiable y una mayor producción de ADNc a partir de una amplia gama de concentraciones de ARN de entrada.
- Sensible: linealidad de 1 pg a 2,5 μg en una reacción de 20 μl
- Práctica: formato de un solo tubo; solo tiene que añadir ARN
- Flexible: adecuada para métodos de detección de qPCR, como ensayos con SYBR™ Green y TaqMan™
- Potente: alto rendimiento de ADNc
Resultados consistentes con diversas concentraciones de ARN de entrada
La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ proporciona la capacidad de alta temperatura de la transcriptasa inversa SuperScript™ III en un formato optimizado. La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ puede generar ADNc de primera cadena para usarlo en RT-PCR (qRT-PCR) cuantitativa real con cantidades muy bajas y muy altas de ARN de entrada (hasta 2,5 μg de ARN total en una reacción de 20 μl).
Transcripción inversa fiable con protección de ARN a partir de ARN total
Como la RT SuperScript™ III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosomal, se puede emplear para sintetizar ADNc de ARN total. La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ también incluye el inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT™ para proteger frente a la degradación de ARN objetivo debido a la contaminación por ribonucleasas. La sólida RT SuperScript™ III puede emplearse para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42–55 °C.
Amplia linealidad para menos diluciones con plantilla
Obtenga la misma representación relativa en la plantilla de qPCR de ADNc, independientemente de la abundancia de genes. Durante la normalización, sitúe en fase lineal tanto el gen de interés como el gen de referencia para la síntesis de ADNc incluso si su abundancia difiere en el material de partida.
Order Info
Condición de envío: Hielo seco.
Specifications
Specifications
| Concentración | 5X |
| Contenido y almacenamiento | • La mezcla maestra SuperScript VILO contiene RT SuperScript III, inhibidor de la ribonucleasa recombinante RNaseOUT, proteína auxiliar exclusiva, cebadores aleatorios, dNTPs, MgCl2 Almacénese en el congelador (entre -5 y -30 °C). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Mezcla maestra |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | 60 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Transcriptasa inversa | SuperScript III |
| Show More |