Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate
Código de producto. 16425284 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
100 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
200 ml
Código de producto. 16425284
Marca: Thermo Scientific™ A38554
El sustrato de máxima sensibilidad SuperSignal™ West Atto es un sustrato quimioluminiscente mejorado (ECL) para detectar proteínas de alto attogramo y proporcionar un alto nivel de sensibilidad, así como las mejores relaciones señal-ruido en comparación con otros sustratos disponibles de peroxidasa de rábano picante (HRP) de alto rendimiento disponibles en el mercado.
  • Sensibilidad: bajo-femtograma a alto-attograma
  • Estabilidad: ocho horas para la solución de trabajo y un año para el kit a 4 °C
  • Compatibilidad: con membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: hasta cuatro horas
  • Concentración recomendada de anticuerpos primarios: dilución de 1:1000 a 1:5000 (de 0,2 a 1,0 µg/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: dilución de 1:100 000 a 1:250 000 (de 4 a 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 20 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Sensibilidad Nivel bajo de femtogramo a nivel alto de attogramo
Suficiente para 2 transferencias en minigel, 200 cm cuadrados de membrana
Contenido del kit Luminol/Enhancer, 10 mL, Stable Peroxide Buffer, 10 mL
Contenido y almacenamiento • Solución de sustrato, 10 ml
• Solución de peróxido estable, 10 ml
Suficiente para dos blots de minigel; 200 cm2 de membrana.
Almacenar los reactivos a 2-8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo