Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato de duración ampliada SuperSignal™ West Dura
Produktkod. p-4532041 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
20 mL
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek
100 ml
20 ml
200 ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10445345
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 34075
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) con quimioluminiscencia mejorada (ECL) basado en luminol ideal para western blottings cuantitativos con luminosidad estable para la detección con nivel femtograma medio para análisis western blotting.
El sustrato de duración ampliada Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) con quimioluminiscencia mejorada (ECL) basado en luminol ideal para western blottings cuantitativos con luminosidad estable para la detección con nivel femtograma medio para análisis western blotting.
El sustrato de duración ampliada SuperSignal West para HRP está optimizado para alta sensibilidad y larga duración de la señal, lo que hace que sea ideal para sistemas de detección basados en cámaras CCD refrigeradas y cuantificación. A diferencia de los sustratos con señales que disminuyen a niveles apenas detectables en 30–60 minutos, la señal producida con el sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Dura es estable durante 24 horas, lo que permite varias exposiciones de película o cámara.
Entre las características del sustrato de duración ampliada SuperSignal West Dura se incluyen:
  • Sensibilidad: femtograma medio
  • Estabilidad: estabilidad de la solución de trabajo de 24 horas; estabilidad del kit de 1 año a temperatura ambiente
  • Compatibilidad: con membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: 24 horas
  • Concentración recomendada de anticuerpos primarios: Dilución 1:1000–1:50 000 (0,02–1,0 µg/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: Dilución 1:50 000–1:250 000 (4–20 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 100 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Concentraciones de anticuerpos recomendadas 2°: 1:50-250.000 (de 4 a 20 ng/ml), 1°: 1:5000 (0,02- 1 μg/ml)
Sensibilidad nivel medio de femtograma
Duración de la señal 24 h
Suficiente para 12 transferencias en minigel, 1000 cm cuadrados de membrana
Contenido del kit Luminol/potenciador, 50 ml, Tampón de peróxido estable, 50 ml
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 12 blots de minigel; 1000 cm2 de membrana
• Luminol/potenciador, 50 ml
• Tampón de peróxido estable, 50 ml
Almacenar a temperatura ambiente.
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.