Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Pico PLUS
Sustrato de la peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente mejorada (ECL) que permite la detección de niveles de proteínas del orden de picogramos a femtogramos mediante análisis de western blot
72.25€ - 493.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Línea de productos SuperSignal™
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15679364
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34579
20 ml
72.25€
cada uno
15659364
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34577
200 ml
157.00€
cada uno
15689364
Ver documentos
Thermo Scientific™
34580
500 ml N/A N/A N/A
15626144
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34580
500 ml
279.00€
500 ml
15669364
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34578
1 l
493.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El sustrato Thermo Scientific™ SuperSignal™West Pico PLUS está diseñado para proporcionar una excelente intensidad de señal y sensibilidad para el western blot con conjugados de HRP. La intensidad de la emisión de luz combinada con su duración excepcional, permite la adquisición de varias exposiciones para obtener más fácilmente imágenes de transferencia con calidad de publicación. El sustrato SuperSignal West Pico PLUS es compatible con diferentes membranas, reactivos de bloqueo y una amplia gama de diluciones de anticuerpos, lo que lo convierte en una opción ideal para la mayoría de las aplicaciones de western blot.
Características del sustrato SuperSignal West Pico PLUS:
  • Sensibilidad de picogramos a femtogramos: detecta desde bajas cantidades de picogramos a altas cantidades de femtogramos de proteína objetivo en la membrana de nitrocelulosa o PVDF.
  • Alta estabilidad de la señal: las transferencias incubadas proporcionan una duración de la señal estable durante el periodo de tiempo de 4 horas crítico con un máximo de 24 horas de emisión de luz en condiciones óptimas.
  • Reactivo estable: estabilidad de la solución de trabajo de 8 horas; estabilidad del kit de 1 año a temperatura ambiente.
  • Rentable: optimizado para concentraciones de anticuerpos diluidas:
    • Anticuerpo primario de 0,2 a 1,0 µg/ml (dilución de 1:1000 a 1:5000 a partir de 1 mg/ml de solución madre)
    • Anticuerpo secundario de 10 a 50 ng/ml (dilución de 1:20 000 a 1:100 000 a partir de 1 mg/ml de solución madre)
  • Excepcional solidez: proporciona un alto rendimiento fuera de los intervalos de dilución de anticuerpos recomendados, incluidas las diluciones de anticuerpos secundarios de 1:5000 a 1:10.000 más comunes de una solución madre de 1 mg/ml.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
Sustrato
Líquido
SuperSignal™
Peroxidasa de rábano picante
6-24 h
Quimioluminiscente
Western Blot
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
2°: 1:20-100K (10-50 ng/ml), 1°: 1:1 K (0,2- 1 µg/ml)
Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Pico PLUS