Learn More
Thermo Scientific™ Potenciador para Western Blot SuperSignal™
Código de producto. 10801550 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10801550
Marca: Thermo Scientific™ 46641
Aumente la intensidad y sensibilidad de la señal de 3 a 10 veces con este reactivo de tratamiento de membrana y diluyente de anticuerpos primarios.
El potenciador para Western Blot Thermo Scientific™ SuperSignal contiene un reactivo de tratamiento de membrana y un diluyente de anticuerpos primarios que aumentan la intensidad y sensibilidad de la señal de 3 a 10 veces en comparación con una detección realizada sin él.
Cuando una proteína o antígeno es difícil de detectar debido a una baja abundancia o mala inmunorreactividad, el uso de la tecnología de potenciador para Western Blot SuperSignal puede reducir significativamente el fondo, y mejorar la detección de antígenos inmunorreactivos de baja abundancia o baja inmunorreactividad. Este kit versátil funciona con membranas de PVDF y nitrocelulosa, y es compatible con la detección fluorescente, cromogénica y quimioluminiscente.
Características destacadas:
  • Aumente la sensibilidad: logre un aumento de 3 a 10 veces en la intensidad de la señal y sensibilidad
  • Mejore la especificidad: mejora la relación señal-ruido para anticuerpos de mala calidad y baja afinidad
  • Mayor claridad: reduce el fondo para conseguir unos Western Blots más limpios
  • Compatibilidad de membrana: proporciona una mejora eficaz de la señal con membranas de PVDF y nitrocelulosa
  • Compatibilidad de sustratos: se puede utilizar con métodos de detección cromogénicos, quimioluminiscentes y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Potenciador para inmunotransferencia
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente, fluorescente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guardar las soluciones a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente.