Learn More
Thermo Scientific™ Potenciador para Western Blot SuperSignal™
Aumente la intensidad y sensibilidad de la señal de 3 a 10 veces con este reactivo de tratamiento de membrana y diluyente de anticuerpos primarios.
70.25€ - 341.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Potenciador para inmunotransferencia |
---|---|
Método de detección | Colorimétrico, quimioluminiscente, fluorescente |
Formulario | Mediciones |
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10801550
|
Thermo Scientific™
46641 |
50 mL |
70.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10157958
|
Thermo Scientific™
46640 |
500 mL |
341.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El potenciador para Western Blot Thermo Scientific™ SuperSignal contiene un reactivo de tratamiento de membrana y un diluyente de anticuerpos primarios que aumentan la intensidad y sensibilidad de la señal de 3 a 10 veces en comparación con una detección realizada sin él.
Cuando una proteína o antígeno es difícil de detectar debido a una baja abundancia o mala inmunorreactividad, el uso de la tecnología de potenciador para Western Blot SuperSignal puede reducir significativamente el fondo, y mejorar la detección de antígenos inmunorreactivos de baja abundancia o baja inmunorreactividad. Este kit versátil funciona con membranas de PVDF y nitrocelulosa, y es compatible con la detección fluorescente, cromogénica y quimioluminiscente.Características destacadas:
Aumente la sensibilidad: logre un aumento de 3 a 10 veces en la intensidad de la señal y sensibilidad
Mejore la especificidad: mejora la relación señal-ruido para anticuerpos de mala calidad y baja afinidad
Mayor claridad: reduce el fondo para conseguir unos Western Blots más limpios
Compatibilidad de membrana: proporciona una mejora eficaz de la señal con membranas de PVDF y nitrocelulosa
Compatibilidad de sustratos: se puede utilizar con métodos de detección cromogénicos, quimioluminiscentes y fluorescentes
Especificaciones
Potenciador para inmunotransferencia | |
Mediciones | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Tras la recepción, guardar las soluciones a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente. |
Colorimétrico, quimioluminiscente, fluorescente | |
Western Blot | |
SuperSignal™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.