Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de sustratos western blot SuperSignal™, Femto + Atto en tamaño de prueba
Código de producto. 17146378 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
120 ml
17146378 1 paquete 120 ml
1 options
Código de producto. 17146378
Marca: Thermo Scientific™ A45916
Contiene sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity, además de una muestra del sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity para permitir el ensayo y la comparación del sustrato nuevo y más sensible para dianas poco abundantes.
  • SuperSignal West Femto
    • Sensibilidad: detecta cantidades bajas de proteínas en femtogramas
  • SuperSignal West Atto
    • Sensibilidad: bajo-femtograma a alto-attograma
    • Ideal para dianas poco abundantes o muestras valiosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 1 paquete
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Sensibilidad Nivel bajo de femtograma (nivel medio de zeptomol)
Suficiente para 12 transferencias de minigel, 1000 cm cuadrados de membrana; 2 transferencias de minigel, 200 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento • 100 ml de reactivo SuperSignal West Femto, almacenar a 2-8 °C
• 20 ml de reactivo SuperSignal West Atto, almacenar a 2-8 °C
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco