Learn More
Thermo Scientific™ ™ Paquete de prueba de sustrato de Western Blot SuperSignal, Atto y Pico PLUS
Contiene tamaños de muestra del sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity y del sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Pico PLUS para permitir el uso de ensayos de los sustratos más recomendados para inmunotransferencia (Western blotting) rutinaria y de alta sensibilidad.
Marca: Thermo Scientific™ A45918
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- SuperSignal West Pico PLUS
- Sensibilidad de picogramos a femtogramos: detecta desde bajas cantidades de picogramos a altas cantidades de femtogramos de proteína diana en la membrana de nitrocelulosa o PVDF
- Lo mejor para los Western blots rutinarios
- SuperSignal West Atto
- Sensibilidad: bajo-femtograma a alto-attograma
- Ideal para dianas poco abundantes o muestras valiosas
Especificaciones
Paquete de ensayo de sustrato | |
Mediciones | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Paquete de prueba | |
Picograma a femtograma, nivel bajo de fentograma a nivel alto de attograma | |
• 20 ml de reactivo SuperSignal West Pico PLUS, almacenar a temperatura ambiente • 20 ml de reactivo SuperSignal West Atto, almacenar a 2–8 °C |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Peroxidasa de rábano picante | |
4 transferencias en minigel, 400 cm cuadrados de membrana | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.