Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettes
These graduated, low retention pipette tips have UltraFine™ points and are available in mini refills, resealable bags, or racks.
Marca: Labcon™ 1160-260-000-9
33.08 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.62870kg
Descripción
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 μl
- Fuerzas de montaje con expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
55,6 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas | |
Recarga | |
768 Puntas/Recambio, 10 Recambios/Cs. | |
Sí | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
SuperSlik™ Baja retención | |
10, 50, 100 μL |
Sin filtro | |
Natural | |
2,18 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Graduado, punta ultrafina | |
RT | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |