Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettes
These graduated, low retention pipette tips have UltraFine™ points and are available in mini refills, resealable bags, or racks.
Marca: Labcon™ 1160-250-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.25850kg
Descripción
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 μl
- Fuerzas de montaje con expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
No estéril | |
2,18 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Graduada, punta UltraFine | |
Punta UltraFine | |
Pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 μl | |
SuperSlik™ | |
10, 50 y 100 μl |
Sin filtro | |
Transparente | |
55,6 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Recarga | |
384 puntas/minirecarga | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |