Learn More
Interscience™ Support for Eppendorf™ pipettors
Support stand for Eppendorf™ pipettors.
102.00€
Especificaciones
Tipo Support Stand
Para utilizar con (aplicación) Holding Pipettor
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
17272254
Ver documentos
Interscience™
413016
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
102.00€
cada uno
17806706
Ver documentos
Interscience™
413017
easySpiral, easySpiral Pro (1.5 mL and 2 mL)
102.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Supports pipettors of various sizes
Especificaciones
Especificaciones
Support Stand
Holding Pipettor