Learn More
Thermo Scientific™ Bases de apoyo para estufas y estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm
Soportes con ruedas
Marca:  Thermo Scientific™ 50127741
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10811311
  • 473.36€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Soportes con ruedas
Altura con ruedas: 18,7 cm (7,36 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estufas y estufas microbiológicas modelo 60 l
Soporte
Colador
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Bases de apoyo para estufas y estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm > Soporte con ruedas para modelos de 60 l; altura con ruedas: 7,36 pulg