Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de mezcla
Facilita una mezcla rápida y segura. Para su uso con los mezcladores vorticiales de infrarrojos Wizard™.
Marca:  Fisherbrand™ 10002021
Código de producto. 11726105
  • 34.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubo que contiene muestra colocado en el cabezal
  • Se puede sustituir fácilmente con cualquiera de los diferentes accesorios disponibles para la mezcla de tubos de diferentes tamaños
  • Para uso con mezcladores vorticiales
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de mezcla
Plástico
50 mm
Mezcladores vorticiales CLASSIC y WIZARD