Learn More
Semperit™ Guantes quirúrgicos de látex Sempermed Supreme™
Click to view available options
Tamaño:
8.5
Descripción
- Estéril
- Blanco natural
- Sin talco
- Estilo de puño enrollado
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Material | Látex |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | 8.5 |
Esterilidad | Estéril |
Grosor (métrico) | De 0.19 a 0.23 mm |
Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
Longitud (métrico) | 285 mm |