Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo Supreno™
Código de producto. p-8002831
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15259363 L paquete de 100
15269363 M paquete de 100
15279363 Pequeño paquete de 100
15289363 XL paquete de 100
15299363 XS paquete de 100
5 options
Código de producto. 15259363
Marca: Ansell 93843090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan protección al mismo tiempo que ayudan a los trabajadores a mejorar su velocidad y eficacia. Los guantes de nitrilo desechables de alta resistencia Ansell™ Microflex™ resisten a cinta y adhesivos con un índice bajo aceptable de poros de 0.65 AQL.
  • Ofrecen una avanzada barrera de protección contra los contaminantes
  • La formulación de los guantes tiene propiedades antiadherentes integradas para hacerlos resistentes a las cintas y otros adhesivos
  • Dedos texturizados que garantizan un agarre firme y una protección máxima para el usuario
  • El revestimiento de polímero garantiza una fácil colocación para ayudar a proteger a los trabajadores en entornos en los que se necesita un ritmo rápido
  • Fabricados sin materiales de látex de caucho natural ni talco a fin de proteger contra alergias, irritaciones en la piel y sequedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN-374-2 nivel 3, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 apartados 1, 2 y 3, ASTM F1671
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Fingertip Textured
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,11mm
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Salud, odontología, seguridad industrial, laboratorio y EMS
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 93-843
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/paq.
Resistencia a la tracción De 14 a 30 MPa
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 108 mm