Learn More
Invitrogen™ SureCast™Gel Handcast Bundle B, solo equipo
Vierta con facilidad y confianza sus propios geles de poliacrilamida con un paquete B de fundido manual de gel SureCast™. El sistema de fundido manual SureCast se puede utilizar para crear geles de poliacrilamida con reactivos de fundido manual SureCast, así como cualquier otro reactivo de fundición de geles de poliacrilamida.
Marca:  Invitrogen™ HC1000S
Código de producto. 15597731
  • 409.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
El paquete B de fundido manual de geles SureCast incluye todo el material que necesita para comenzar:
  • 2 estaciones de fundido manual SureCast
  • 2 almohadillas de sellado SureCast™
  • 2 juegos de placas de vidrio SureCast™ (2 frontales y 2 traseras)
  • 6 peines para gel SureCast™ (2 unidades de cada uno: 10, 12, 15 pocillos)
  • 10 espaciadores de gel SureCast™
Descripción
Descripción
  • Diseño innovador sin fugas: minimiza el número de geles fallidos y reduce el tiempo de operación
  • Durabilidad superior de la placa de vidrio
  • Montaje sencillo de los componentes de colada: solo tiene que colocar las placas de vidrio y bloquear el asa de leva
  • Exclusiva función de inclinación para facilitar la carga de soluciones de acrilamida
El producto completo incluye el sistema de fundido manual SureCast™. Para obtener un paquete que también incluya los reactivos de fundido manual SureCast™, consulte el paquete A de fundido manual de geles SureCast™. El sistema cuenta con placas de vidrio duradero que se sellan de forma segura mediante un mecanismo de carga y bloqueo de un solo movimiento. La exclusiva función de inclinación de la estación de fundido manual SureCast™ minimiza los derrames y mejora la capacidad de carga de soluciones de fundición durante el fundido manual. Los geles SureCast se han diseñado para su uso en el depósito de minigel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 kit
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ SureCast™Gel Handcast Bundle B, solo equipo > Equipo de fundido y paquete solo de accesorios