Learn More
Invitrogen™ Paquete A para preparación manual de geles SureCast™, equipo y reactivos
Código de producto. 15583371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15583371 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15583371
Marca: Invitrogen™ HC1000SR
Includes
El paquete A de preparación manual de geles SureCast incluye todo el material y los reactivos que necesita para comenzar:
  • 2 estaciones de preparación manual SureCast
  • 2 almohadillas de sellado SureCast™
  • 2 juegos de placas de vidrio SureCast™ (2 frontales y 2 traseras)
  • 6 peines para gel SureCast™ (2 unidades de cada uno: 10, 12 y 15 pocillos)
  • 10 espaciadores de gel SureCast™
  • Un tampón concentrador SureCast™ (1 l), 2/paquete
  • Un tampón separador SureCast™ (1 l), 2/paquete
  • Una solución de acrilamida SureCast™ (40 %) (450 ml)
  • Un APS SureCast™ (25 g)
  • Un TEMED SureCast™ (30 ml)
Vierta con facilidad y confianza sus propios geles de poliacrilamida con un paquete A de fundido manual de gel SureCast™. El sistema de fundido manual SureCast se puede utilizar para crear geles de poliacrilamida con reactivos de fundido manual SureCast, así como cualquier otro reactivo de fundición de geles de poliacrilamida.
Diseño innovador sin fugas: minimiza el número de geles fallidos y reduce el tiempo empleado.
  • Durabilidad superior de la placa de vidrio
  • Montaje sencillo de los componentes de colada: solo tiene que colocar las placas de vidrio y bloquear el asa de leva
  • Exclusiva función de inclinación para facilitar la carga de soluciones de acrilamida
Si desea un paquete que no incluya los reactivos para la preparación manual de geles SureCast, consulte el paquete B de preparación manual de geles SureCast™. El sistema incluye placas de vidrio resistente que se sellan de forma segura mediante un mecanismo de carga y bloqueo con un solo movimiento. La exclusiva función de inclinación de la estación de preparación manual de geles SureCast™ minimiza los derrames y mejora la capacidad de carga de soluciones de polimerización durante la preparación manual. Los geles SureCast se han diseñado para su uso en el depósito de minigel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dos estaciones de preparación manual de geles SureCast
• Dos juegos de placas de vidrio SureCast
• 10 espaciadores de geles SureCast
• Una herramienta multiusos de 10 pocillos
• Una herramienta multiusos de 12 pocillos
• Una herramienta multiusos SureCast de 15 pocillos
• Un juego de peines para geles SureCast (10, 12 y 15 pocillos)
• Dos paquetes de tampón concentrador SureCast de 500 ml.
Almacenar a temperatura ambiente.
• Cinco paquetes de tampones concentradores SureCast de 500 ml.
Almacenar a temperatura ambiente.
• Dos paquetes de tampón separador SureCast de 500 ml.
Almacenar a temperatura ambiente.
• Cinco paquetes de tampón separador SureCast de 500 ml.
Almacenar a temperatura ambiente.
• 25 g de persulfato de amonio SureCast.
Almacenar a temperatura ambiente.
• 450 ml de solución de acrilamida SureCast.
Almacenar a temperatura ambiente.
• 30 ml de TEMED SureCast.
Almacenar a temperatura ambiente.
Tamaño de gel Mini
Línea de productos SureCast
Tipo Paquete de fundido manual de gel A
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente