Learn More
Invitrogen™ Kit de esponja Surelock™ Tandem Midi
Este kit contiene ocho almohadillas de esponja de repuesto para la transferencia húmeda de geles Midi mediante el módulo de Blot Midi Surelock Tandem
Marca: Invitrogen™ STM2002
Detalles adicionales : Peso : 0.05700kg
Descripción
Información sobre el módulo Midi Blot SureLock Tandem
El módulo Midi Blot SureLock Tandem es un dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con el depósito de gel medio SureLock Tandem. El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total. El módulo Midi Blot SureLock Tandem es compatible con todos los geles medios Invitrogen (tamaño de blot: 8,5 cm x 14 cm). Cada módulo alberga un gel medio por transferencia húmeda. El diseño exclusivo facilita el uso del módulo, mientras que el tamaño eficaz del núcleo interno utiliza menos tampón de transferencia por cada transferencia (solo ∼ 300 ml por transferencia). Puesto que el tampón de transferencia contiene metanol, también produce menos residuos peligrosos que requieren una eliminación especial. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de nitrocelulosa o PVDF en 30 minutos a temperatura ambiente.
Especificaciones
Transferencia húmeda | |
Húmedo | |
Kit de esponja | |
1 | |
1 año |
Módulo de blot SureLock™ Tandem Midi | |
SureLock™ | |
Módulo de Blot Midi Surelock Tandem (STM 2001) | |
Temperatura ambiente |