Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11963466 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 μl a 10 μl
0,1 μl a 20 μl
100 μl a 1000 μl
10 μl a 100 μl
20 μl a 200 μl
2 μl a 20 μl
30 μl a 300 μl
Estilo de punta:
Biselado
Longitud extendida, MicroPoint, Retención baja
MicroPoint
MicroPoint, Longitud extendida
Color:
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de punta Color unitSize
11963466 20 μl a 200 μl MicroPoint Natural 960 PCS
11903466 0,1 μl a 10 μl MicroPoint Natural paquete de 960
13418236 0,1 μl a 10 μl MicroPoint, Longitud extendida Natural paquete de 4800
11913466 0,1 μl a 10 μl MicroPoint, Longitud extendida Natural paquete de 960
11977714 0,1 μl a 20 μl Longitud extendida, MicroPoint, Retención baja Transparente paquete de 960
13428236 2 μl a 20 μl Biselado Natural paquete de 4800
11943466 2 μl a 20 μl Biselado Natural paquete de 960
13438236 10 μl a 100 μl Biselado Natural paquete de 4800
11953466 10 μl a 100 μl Biselado Natural paquete de 960
13448236 20 μl a 200 μl MicroPoint Natural paquete de 4800
11987714 30 μl a 300 μl MicroPoint Transparente paquete de 960
11973466 100 μl a 1000 μl MicroPoint Natural paquete de 960
13458236 100 μl a 1000 μl MicroPoint Natural paquete de 4800
13 missing translation for 'options'
Product Code. 11963466
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
  • Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
  • Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
  • Estériles y de color transparente
  • El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
  • Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 20 μl a 200 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 58 mm
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta MicroPoint
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos Sure OneTM
Graduaciones 10 μl, 50 μl, 100 μl
Show More Show Less
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.