Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
GREENER_CHOICE
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Marca:  Fisherbrand™ TF112-1000-FIS
49.19 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11973466
  • 99.30€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
  • Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
  • Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
  • Estériles y de color transparente
  • El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
  • Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 μl a 1000 μl
Estéril
No Autoclavable
89 mm
MicroPoint
Pipeta de ajuste universal
Sure OneTM
Con filtro
Natural
3,5 in
Gradilla con bisagras
No
Sí
100 μl, 200 μl, 500 μl, 1000 μl
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™ > 100 a 1000 μl; Punta MicroPoint; Graduadas a 100, 200, 500, 1000 μl