Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8308982 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μL
2 a 20 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 11933466
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
  • Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
  • Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
  • Estériles y de color transparente
  • El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
  • Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 2 a 20 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,08 cm
Formato Rack con bisagras
Estilo de punta Micropunto
Para utilizar con (equipo) Eppendorf
Línea de productos SureOne
Mostrar más Mostrar menos
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.