Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de recarga con punta con filtro SureOne™
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
Marca: Fisherbrand™
48.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.56520kg
Descripción
Producto estéril y libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
Características de envasado
- Los pocillos con offset permiten apilar las puntas de los filtros
- Los insertos rígidos tienen un formato multicanal que garantiza un sellado seguro de la punta
- Los insertos disponen de números de lote para su trazabilidad y también incluyen un volumen de punta fácil de leer y el número de catálogo de Fisher
- El embalaje estéril con una pestaña exterior protege las puntas de la contaminación durante el relleno de los insertos
- El paquete de recarga respetuoso con el medio ambiente reduce los residuos de plástico y ahorra espacio
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas para una transferencia fluida y fiable a la gradilla
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto ayuda a evitar el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
- Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Especificaciones
0,1 μl a 20 μl | |
Estériles | |
Esterilizable en autoclave | |
Recarga | |
Sí | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
46 mm | |
Longitud extendida | |
Sure OneTM |