Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, longitud extendida universal
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
24.05€ - 79.55€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,1 a 10 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Longitud (imperial) | 1,25 in |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11983416
|
Fisherbrand™
T102-FIS |
0,1 a 10 μl | A granel |
24.05€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11967714
|
Fisherbrand™
T102RL-FIS |
0,1 a 10 μl | Recarga |
79.55€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
- Todas las puntas estériles en gradilla están envueltas al vacío y tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una pipeta multicanal
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos. Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Especificaciones
0,1 a 10 μl | |
No estéril | |
1,25 in | |
Sin ADN, ARNasa ni ADNasa | |
Pipeta de ajuste universal | |
SureOne™ | |
2,5 μl |
Sin filtro | |
Transparente | |
46 mm | |
Longitud extendida | |
Sí | |
Polipropileno |