Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, compatibilidad universal
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
Marca: Fisherbrand™ T112NXLR-FIS
27.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras. La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas sean rectas. Opción alternativa a las pipetas serológicas
- Todas las puntas estériles en gradilla están envueltas al vacío y tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos. Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de las recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, gradillas, gradillas estériles y recarga.
Especificaciones
De 100 a 1250 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
89 mm | |
Rack con bisagras | |
Pipeta Universal Fit | |
SureOne™ | |
100, 200, 500, 1000μL |
Sin filtro | |
Transparente | |
3,5 in | |
Sin ADN, ARNasa ni ADNasa | |
Micropunto | |
Sí | |
Polipropileno |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors