Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Puntas de pipeta sin filtro de orificio grande
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
100 a 1000μ L
100 a 1000μ L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
A granel, envasadas
Gradilla con bisagras
Gradillas con bisagras, estéril
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 960
Descripción
- El orificio grande, de 1,5 mm de diámetro interior, ayuda a reducir las fuerzas de cizallamiento
- La función hidrofóbica de baja retención proporciona la máxima recuperación de la muestra
- Los productos no estériles están certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos.
- Los productos esterilizados están certificados para estar libres de RNasa, DNasa, ADN, pirógenos/endotoxinas, inhibidores de la PCR, ATP y biocarga
- Ajuste universal, compatible con las marcas más populares de pipetas (ajuste óptimo con Fisherbrand Elite™ pipeta)
Disponible a granel, no estéril en gradilla, estéril en gradilla y estéril en gradilla filtrada
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 a 200μ L |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,96 in |
| Longitud (métrico) | 4.97 cm |
| Declaraciones de limpieza | Los productos no estériles están certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos/endotoxinas, inhibidores de la PCR, ATP y biocarga. |
| Formato | A granel, envasadas |
| Estilo de punta | Genómica/orificio ancho |
| Mostrar más |
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de ventas.