Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ IP-MS Sample Preparation Kits
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Sample Preparation Kits provide an optimized solution for the immunoprecipitation and MS peptide preparation of samples upstream of LC-MS/MS analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ A51744
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17787453
  • 592.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Sample Preparation kits (Protein A/G or streptavidin) provide an optimized solution for the immunoprecipitation and MS peptide preparation of samples upstream of LC-MS/MS analysis. These kits have been rigorously verified using numerous multiplexed target antigens with varying expression levels. The SureQuant product family enables the use of the immunoprecipitation (IP) sample prep kits and peptide quantitation modules together or independently for SRM/PRM analysis.
Completo: los kits incluyen reactivos para una inmunoprecipitación exitosa y preparación de péptidos MS para proteínas objetivo para análisis SRM/PRM
Multiplex: los kits de IP-MS se han diseñado para IP multiplex utilizando partículas magnéticas de proteína A/G y estreptavidina
Flexible: los reactivos universales permiten la selección individualizada de objetivos para IP para usar solos o combinados con paneles de cuantificación de péptidos SureQuant
Optimizado: procedimiento simplificado y condensado para preparar muestras para análisis LC-MS
Bajo fondo: tampones de unión, lavado y elución optimizados para eliminar contaminantes y minimizar el enriquecimiento de proteínas de fondo
Los kits de preparación de muestras SureQuant Protein A/G y estreptavidina IP-MS se han diseñado para admitir la cuantificación específica mediante el análisis SureQuant o SRM/PRM. Los kits contienen partículas magnéticas de proteína A/G Pierce o estreptavidina de alta calidad junto con reactivos que se han optimizado para la compatibilidad con MS. El procedimiento simplificado permite la digestión inmediatamente después del paso de elución de inmunoprecipitación, lo que facilita la preparación de muestras de MS en ∼ 4 horas para el análisis de LC-MS/MS en el mismo día.
Aplicaciones:
• Enriquecimiento de elementos objetivo de baja abundancia para mejorar la sensibilidad a MS
• Identificación de proteínas objetivo que no son detectables por Western blot
• Cuantificación de proteínas objetivo mediante análisis de LC-MS
• Detección de anticuerpos para IP-MS
• Enriquecimiento de proteínas objetivo anterior al análisis de los elementos objetivo (SRM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Partículas magnéticas de estreptavidina
espectrómetro de masas
Almacenar la tripsina a 4 °C.
Almacenar la solución de almacenamiento de tripsina a -20 °C.
Espectrometría de masas
20 reacciones
Proteasa tripsina, 2 x 20 µg
Solución de almacenamiento de tripsina, 250 µl
Partículas magnéticas de estreptavidina, 1 ml
Tampón de lisis celular IP-MS, 100 ml
Tampón de lavado A IP-MS, 75 ml
Tampón de lavado B IP-MS, 40 ml
Tampón de elución IP y de preparación de muestras MS, 10 ml
Solución de alquilación, 1 ml/vial
Tubos de recolección con baja unión de proteínas, 50 x 1,5 ml
Solución TCEP Bond-Breaker™, pH neutro, 0,5 ml
10% de ácido trifluoroacético (TFA) Pierce™, grado de secuenciación, 0,5 ml
SureQuant™
Células, tejido
Enriquecimiento de preparación de muestras
Inmunoprecipitación compatible con MS