Learn More
Thermo Scientific™ Microviales con tapón de rosca de vidrio de 0,3 ml SureSTART™ para muestras de < 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de 0,3 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar tamaños de muestras de menos de 2 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 6PCV1103FIVAP
71.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21965" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28500kg
Descripción
Elija los microviales Thermo Scientific™ SureSTART™ de 0,3 ml con tapón de rosca de vidrio, nivel de rendimiento 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Este microvial de 12 x 32 mm dispone de un inserto fijo que proporciona un volumen utilizable total de 0,25 ml y un volumen residual de 4 µl. Disponible en vidrio transparente y ámbar, es un vial de nivel de rendimiento 3, lo que significa que está diseñado para proteger las muestras más valiosas y ofrecer resultados coherentes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Utilice septos y tapones de rosca de 11 mm para sellar estos viales. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante tres ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio ámbar | |
11 mm | |
SureSTART nivel 3 | |
Tapón para encapsular | |
Certificación de especificación | |
Sí |
100/paq. | |
Inserto fijo interior: cónico | |
0,3 mL | |
32 mm | |
Microvial de vidrio para capsular de 0,3 ml con inserto fijo, nivel 3 | |
0,25 mL |